Orders LinkContactUsLinkComponent
Layflat Bags
Layflat Bags
Layflat tubing bags, 25 mm wide, roll
Codice catalogo APHA295-004
Nome del fornitore:   Alpha Packaging
Layflat Bags
Codice catalogo APHA295-004
Nome del fornitore:  Alpha Packaging
Layflat Bags
Layflat tubing bags, 25 mm wide, roll
Price
SFr. 96.80
Log in per disponibilità
1 * 347 m
Product Details & Documents
Layflat bags made of PE, suitable for packaging and storage.
Specifiche
  • Descrizione:
    Layflat tubing bags, 25 mm wide, roll