Spray chamber
Spray chamber
Codice catalogo HEWLG3139-65003
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
Specifiche
- Descrizione:Spray chamber
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..