ContactUsLinkComponent
Recombinant Bet v 4 (from E. coli)
Recombinant Bet v 4 (from E. coli)
Nome del fornitore:  AbFrontier
Certificati
undefined
Recombinant Bet v 4 (from E. coli)
Nome del fornitore:  AbFrontier
Specifiche
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Condizioni di conservazione:
    Store at −80 °C. Avoid frequent freeze and thaw.
  • Protein/peptide name:
    Bet v 4
  • Purezza:
    >95% by SDS-PAGE
  • Peso molecolare:
    14 kDa
  • Formulazione:
    Liquid, 20 mM HEPES, pH7,5
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together