Bailers
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Informazioni su questo articolo
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
- Heavy duty construction with satin finish
- Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Informazioni per l'ordine: Available in three formats.
3 varianti
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
- Heavy duty construction with satin finish
- Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Informazioni per l'ordine: Available in three formats.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- MaterialeCapacitàLunghezzaØDisponibilitàPrice