Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire shelves
Wire shelves
Wire shelf, fits shelf length 568 mm, Acciaio inossidabile, 2,7 kg
Codice catalogo METOLT30WS
Nome del fornitore:   Metro International
Wire shelves
Codice catalogo METOLT30WS
Nome del fornitore:  Metro International
Wire shelves
Wire shelves
Wire shelf, fits shelf length 568 mm, Acciaio inossidabile, 2,7 kg
Price
SFr. 419.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel wire shelf mount on 3 sided frame with use of clips.
Specifiche
  • Descrizione:
    Wire shelf, fits shelf length 568 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Peso:
    2,7 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..