Wire shelves
Wire shelf, fits shelf length 568 mm, Acciaio inossidabile, 2,7 kg
Codice catalogo METOLT30WS
Nome del fornitore: Metro International
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel wire shelf mount on 3 sided frame with use of clips.
Specifiche
- Descrizione:Wire shelf, fits shelf length 568 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Peso:2,7 kg