Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital timer, 579CE | Avantor
Digital timer, 579CE
Digital timer, 70 g, bianco, 90×20×60 mm
Catalog # MOIN0579CE
Supplier:   MOINEAU
Digital timer, 579CE
Catalog # MOIN0579CE
Supplier:  MOINEAU
Digital timer, 579CE
Digital timer, 579CE
Digital timer, 70 g, bianco, 90×20×60 mm
Price
SFr. 76.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This digital timer features an illuminated key, a memory and an alarm volume adjustment.
  • Timing capacity: 99 min 59 seconds
  • Counts up and down
  • Alarm: 1 minute, three different volumes (silent, normal, loud)
  • Illuminated key: green (counting) / red (alarm)
  • Large display is easy to read
  • Can be attached to a metal surface thanks to its magentic back
Lieferinformationen: Supplied with 2 AAA batteries.
Specifications
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Digital timer, 70 g
  • L×P×A:
    90×20×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..