Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard anionici
Standard di silicati
Silica standard solution, VHG
Silica standard solution, VHG
Silica standard solution, VHG
Codice catalogo PROOVHG-ISIO21K100
Nome del fornitore:
LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Certificati
Espandi l'immagine
Silica standard solution, VHG
Codice catalogo PROOVHG-ISIO21K100
Nome del fornitore:
LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Certificati
Specifiche
Concentrazione:
1000 mg/l
Matrice:
H₂O
Conf:
100 mL
Descrizione:
Silica standard, SiO₂
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Documentazione
Dettagli del prodotto
Documentazione