Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
Anbieter:   Sampling Systems
Measuring scoops
Anbieter:  Sampling Systems
Zertifikate
Measuring scoops
5 Varianten
Product Details & Documents
These measuring scoops made from high quality 316 stainless steel are ideal for scooping out fixed volumes of powder.
  • Crevice-free
  • Polished
Product Family Options
Produktinformationen
  • Capacità
    Lunghezza
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1 ml
    186 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 96.40
    SFr. 96.40
    1 * 1 ST
       SFr. 96.40
  • 5 ml
    193 mm
    22 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 1 ST
       SFr. 146.00
  • 10 ml
    193 mm
    22 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 1 ST
       SFr. 146.00
  • 25 ml
    199 mm
    35 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 1 ST
       SFr. 157.00
  • 50 ml
    199 mm
    35 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 186.00
    SFr. 186.00
    1 * 1 ST
       SFr. 186.00