Organic reference standard, Perindopril for stereochemical purity, Ph.Eur., RS
Codice catalogo EDQMY0000207
Nome del fornitore: EDQM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:40 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:107133-36-8
- Descrizione:Perindopril for stereochemical purity
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₂₃H₄₃N₃O₅
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Descrizione:Perindopril for stereochemical purity
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- In Monograph 2019
- Soluble in ethanol (96%), dimethylsulfoxide (DMSO), and water
- Pharmaceutical applications