Organic reference standard, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000281
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:200 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:110429-35-1
- Descrizione:Paroxetine hydrochloride hemihydrate
- Formula:C₃₈H₄₄Cl₂F₂N₂O₇
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Descrizione:Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Specifications
About this item
- In Monographs 2018 and 2283