Organic reference standard, Endotoxin standard BRP, Ph.Eur., RS
EDQME0150000
: EDQM
:
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:10 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:67924-63-4
- Descrizione:Endotoxin standard BRP
- Environmentally Preferable:
- Temperatura di conservazione:-20°C with ice
- Descrizione:Endotoxin standard BRP
- In Monographs 20614 and 20630
- Freeze-dried material