Organic reference standard, Dexpanthenol, Ph.Eur., RS
Codice catalogo EDQMD0730000
Nome del fornitore: EDQM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:5 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:81-13-0
- Descrizione:Dexpanthenol
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₉H₁₉NO₄
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Descrizione:Dexpanthenol
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- In Monograph 0761
- Soluble in/miscible with alcohol, propylene, glycol, and water
- Pharmaceutical industry applications