Organic reference standard, Cortisone acetate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMC2800000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:250 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:50-04-4
- Descrizione:Cortisone acetate
- Formula:C₂₃H₃₀O₆
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Descrizione:Cortisone acetate
Specifications
About this item
- In Monographs 0321, 0736, and 0767
- Solubility in water: less than 1 g/l