Organic reference standard, Butylhydroxytoluene, Ph.Eur., RS
Codice catalogo EDQMB1215000
Nome del fornitore: EDQM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:120 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:128-37-0
- Descrizione:Butylhydroxytoluene
- Formula:C₁₅H₂₄O
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Descrizione:Butylhydroxytoluene
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- Plastic additive 07