ContactUsLinkComponent
High Performance, Auto-Defrost, −30 °C Freezers, TSX
High Performance, Auto-Defrost, −30 °C Freezers, TSX
Supplier:  Thermo Scientific
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
High Performance, Auto-Defrost, −30 °C Freezers, TSX
Supplier:  Thermo Scientific
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • HERATSX1230FV
  • HERATSX3030FV
  • HERATSX5030FV
  • HERATSX2330FV
  • Modello:
  • TSX1230FV
  • TSX3030FV
  • TSX5030FV
  • TSX2330FV
  • Environmentally Preferable:
  • Efficiente a livello energetico, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Efficiente a livello energetico, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Efficiente a livello energetico, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Efficiente a livello energetico, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Codice:
  • HERATSX2330FV
  • Refrigerante:
  • 3...7 °C (5 °C)
  • 3...7 °C (5 °C)
  • 3...7 °C (5 °C)
  • 3...7 °C (5 °C)
  • Display:
  • Microprocessor
  • Microprocessor
  • Microprocessor
  • Microprocessor
  • Scongelamento:
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Automatic
  • Allarme:
  • Audible and visual
  • Audible and visual
  • Audible and visual
  • Audible and visual
  • Elettrico:
  • 230 V, 50 Hz, 16 A
  • 230 V, 50 Hz, 15 A
  • 230 V, 50 Hz, 15 A
  • 230 V, 50 Hz, 16 A
  • Ripiani/cassetti:
  • 4 shelves
  • 4 shelves
  • 4 shelves
  • 4 shelves
  • Tipo sportello:
  • Solid doors
  • Solid doors
  • Solid doors
  • 1 solid door
  • Peso:
  • 151 kg
  • 214 kg
  • 202 kg
  • Peso di spedizione:
  • 176 kg
  • 245 kg
  • 231 kg
Specifications
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together