Orders LinkContactUsLinkComponent
Autoclavable goggles
Autoclavable goggles
Nome del fornitore:   UNIVET
Autoclavable goggles
Nome del fornitore:  UNIVET
Certificates
Autoclavable goggles
4 varianti
Product Details & Documents
The autoclavable goggles are designed for use in rooms with controlled contaminations or in aseptic conditions.
  • Available with direct or indirect ventilation
  • Elastic band in anti-static silicone with quick and smooth system
  • RX insert
  • Goggles with polycarbonate lens reusable up to 40 autoclave
The soft structure supports multiple cycles of steam, gamma or beta sterilisation without perceptible changes. The autoclavable goggles has a polycarbonate lens with anti-fog coating AF121 and anti-scratch.
Certifications: EN 166.
Delivery information: Available with correction insert and replacement lens.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale lente
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 111-2349
    Cleanroom goggles
    Cleanroom goggles
    Directly vented
    Clear βγoxene® disc
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 376.00 SFr.
    376.00 SFr.
    1 * 5 ST
       376.00 SFr.
  • 111-2428
    Cleanroom goggles
    Cleanroom goggles
    Anti-UV, anti-fog, autoclavable, directly vented
    Clear PC
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 457.00 SFr.
    457.00 SFr.
    1 * 5 ST
       457.00 SFr.
  • 111-2429
    Cleanroom goggles
    Cleanroom goggles
    Anti-UV, autoclavable, indirectly vented
    Clear PC
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 376.00 SFr.
    376.00 SFr.
    1 * 5 ST
       376.00 SFr.
  • 111-2430
    Cleanroom goggles
    Cleanroom goggles
    Anti-UV, anti-fog, autoclavable, indirectly vented
    Clear PC
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 469.00 SFr.
    469.00 SFr.
    1 * 5 ST
       469.00 SFr.
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spare lens for 611S, clear PC
    Spare lens for 611S, clear PC
    UNVT042.060
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Head band, silicone, 700×30×1,4 mm
    Head band, silicone, 700×30×1,4 mm
    UNVT3PA299
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • RX optical insert for goggles
    RX optical insert for goggles
    UNVT601.OP.00.99
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spare lens, clear PC
    Spare lens, clear PC
    UNVT042.120M
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 42.80