Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Lamivudine, Reference Standards
Lamivudine, Reference Standards
Nome del fornitore:  USP
Certificati
Lamivudine, Reference Standards
Nome del fornitore:  USP
Specifiche
  • CAS No.:
    134678-17-4
  • Formula:
    C₈H₁₁N₃O₃S
  • Descrizione:
    Lamivudine