Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultimate security padlocks
Nome del fornitore:   Brady
Ultimate security padlocks
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Ultimate security padlocks
Ultimate security padlocks
3 varianti
Product Details & Documents
The 7 pin disk cylinder in these padlocks gives ultimate prection against manupulation and key interchanges. The shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel.
Shackle clearance: 27,5 mm
Shackle diameter: 11,0 mm
Shackle width: 49,5 mm
 : Supplied with two keys.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 26 mm shackle height
    nero
    63×31×85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 294.00 SFr.
    294.00 SFr.
    1 * 2 ST
       294.00 SFr.
  • 50 mm shackle height
    nero
    63×31×109 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 328.00 SFr.
    328.00 SFr.
    1 * 2 ST
       328.00 SFr.
  • 75 mm shackle height
    nero
    63×31×134 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 217.00 SFr.
    217.00 SFr.
    1 * 1 ST
       217.00 SFr.