Orders LinkContactUsLinkComponent
Cable lockout device
Cable lockout device
Nome del fornitore:   Brady
Cable lockout device
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Cable lockout device
2 varianti
Product Details & Documents
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.
  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)
Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm
Max. cable diameter: 4,76 mm
Informazioni per l'ordine: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cable lockout, with 1,8 m cable
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.00
    SFr. 76.00
    1 * 1 ST
       SFr. 76.00
  • Cable lockout, with 3 m cable
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
    SFr. 95.00
    1 * 1 ST
       SFr. 95.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 1,8 m
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 1,8 m
    BRDY800113
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 40.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 3 m
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 3 m
    BRDY800115
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 48.90