ContactUsLinkComponent
Human recombinant Ph20 hyaluronidase (from HEK293 cells)
Human recombinant Ph20 hyaluronidase (from HEK293 cells)
Codice catalogo PRSI96-626
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
Numero CAS:  
undefined
Human recombinant Ph20 hyaluronidase (from HEK293 cells)
Codice catalogo PRSI96-626
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    25 µG
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Nome dell'enzima:
    Ph20 Hyaluronidase
  • Purezza:
    >92% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    52.1 kDa
  • Formulazione:
    Lyophilized, 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH7.0 - 7.4
  • Applicazioni testate:
    Western Blot