Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human DRAM peptide

Human DRAM peptide

50 µG
Codice catalogo PRSI4035P
Nome del fornitore:   ProSci Inc.
Human DRAM peptide
Codice catalogo PRSI4035P
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
Numero CAS:  
Human DRAM peptide

50 µG

Numero CAS:  
Price
SFr. 136.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents

DRAM peptide is used for blocking the activity of DRAM antibody.

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    50 µG
  • Cat. No.:
    PRSI4035P
  • Condizioni di conservazione:
    Store at –20 °C, stable for one year.
  • Protein/peptide name:
    DRAM Peptide
  • Applicazioni testate:
    Blocking
  • Numero amminoacido:
    16 amino acid peptide from near the amino terminus of human DRAM
  • Specie:
    Human

Specifiche