Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC/UHPLC Columns, Analytical
: Avantor
Avantor® ACE® HILIC-B columns have been designed specifically for HILIC applications and are especially useful for the separation of polar analytes. These columns are part of a suit of 3 proprietary HILIC columns (HILIC-A, HILIC-B and HILIC-N) developed to enable chromatographers to achieve reproducible and successful HILIC separations using a systematic approach to method development.
- Proprietary aminopropyl basic character HILIC phase
- Compatible with all manufacturers’ HPLC/UHPLC systems
- Excellent column performance, inertness and robustness
- Simplified and structured approach to successful HILIC separations
- Available in a range of particle sizes and column dimensions including UHPLC/HPLC rated hardware formats
: HILIC method development kits, HILIC method development guide and flowchart are available on request.
- Catalog No:
- HILB-17-0502U
- HILB-3-1046U
- HILB-17-0303U
- HILB-3-1003U
- HILB-17-0302U
- HILB-3-1002U
- HILB-17-0203U
- HILB-5-0103GD
- HILB-5-2546U
- HILB-3-0302U
- HILB-3-2546U
- HILB-5-0546U
- HILB-3-2503U
- HILB-5-0503U
- HILB-3-2502U
- HILB-5-0502U
- HILB-3-0303U
- HILB-3-1546U
- HILB-5-1546U
- HILB-5-1503U
- HILB-5-1502U
- HILB-3-1503U
- HILB-17-D1002
- HILB-3-1502U
- HILB-17-GD2U
- HILB-3-0103GD
- HILB-5-1046U
- HILB-3-0102GD
- HILB-3-0546U
- HILB-17-1003U
- HILB-5-1003U
- HILB-3-0503U
- HILB-5-1002U
- HILB-5-2503U
- HILB-17-1002U
- HILB-3-0502U
- HILB-5-2502U
- HILB-17-7502U
- HILB-17-0503U
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- Con endcapping:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together