Drug and metabolite standards, clobenzorex hydrochloride 1,0 mg/ml in methanol, LoGiCal®
Codice catalogo PROOAMP0649.00-01
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mL
- Standard:Reference standard
- CAS No.:5843-53-8
- Descrizione:Clobenzorex hydrochloride 1,0 mg/ml in methanol (as free base)
- Formula:C₁₆H₁₉Cl₂N
- Descrizione:Clobenzorex hydrochloride