Orders LinkContactUsLinkComponent
Carteolol, Reference Standards
Carteolol, Reference Standards
Nome del fornitore:   USP
Carteolol, Reference Standards
Nome del fornitore:  USP
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 1166400.
  • 1096757.
  • 1096859.
  • Descrizione:
  • Dehydrocarteolol Hydrochloride
  • Carteolol Hydrochloride
  • Carteolol
  • Synonym(s):
  • 5-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride
  • 5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
  • Forma fisica:
  • Solid, powder
  • CAS No.:
  • 53371-79-2
  • 51781-21-6
  • Formula:
  • C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
  • C₁₃H₁₇NO₄
  • Condizioni di conservazione:
  • Refigerator
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Standard
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1166400.
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 821.00
    SFr. 821.00
    1 * 100 mg
       SFr. 821.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1166400.
    Descrizione
    Dehydrocarteolol Hydrochloride
    Synonym(s)
    5-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride
    Forma fisica
    CAS No.
    53371-79-2
    Formula
    Condizioni di conservazione
  • 1096757.
    Carteolol Hydrochloride
    Carteolol Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 436.00
    SFr. 436.00
    1 * 200 mg
       SFr. 436.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1096757.
    Descrizione
    Carteolol Hydrochloride
    Synonym(s)
    Forma fisica
    CAS No.
    51781-21-6
    Formula
    C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
    Condizioni di conservazione
  • 1096859.
    Carteolol
    Carteolol
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’960.00
    SFr. 1’960.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’960.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1096859.
    Descrizione
    Carteolol
    Synonym(s)
    5-(2-Hydroxy-3-methoxypropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
    Forma fisica
    Solid, powder
    CAS No.
    Formula
    C₁₃H₁₇NO₄
    Condizioni di conservazione
    Refigerator