Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuse blockout devices
Fuse blockout devices
Nome del fornitore:   Brady
Fuse blockout devices
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Fuse blockout devices
Fuse blockout devices
2 varianti
Product Details & Documents
These highly visible fuse blockout devices made from PP can be used in conjunction with Brady lockout tags.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Fuse blockout device, small, for 6,3 / 7,1 / 10,3 / 14,3 mm fuses
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 92.50
    SFr. 92.50
    1 * 6 ST
       SFr. 92.50
  • Fuse blockout device, large, for 20,6 mm, 27 mm, and blade type fuses
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 6 ST
       SFr. 115.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..