Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz wool
Quartz wool
Quartz wool, loosely packed 2 - 12 µm fibres, 500 g
Codice catalogo QUTW1186
Nome del fornitore:   QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Quartz wool
Codice catalogo QUTW1186
Nome del fornitore:  QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Quartz wool
Quartz wool
Quartz wool, loosely packed 2 - 12 µm fibres, 500 g
Price
SFr. 900.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Loosely, fibre size 2 to12 μm.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Quartz wool, loosely packed 2 - 12 µm fibres, 500 g
  • Seq:
    01