ContactUsLinkComponent
Pocket conductivity/TDS testers, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
 :  EUTECH
undefined
Pocket conductivity/TDS testers, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite CTS
 :  EUTECH
  • Catalog No:
  • 663-0351
  • 663-0358
  • 663-0357
  • 663-0352
  • Modello:
  • Elite CTS
  • Elite CTS
  • Elite CTS
  • Elite CTS
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0,0 - 200,0 µS / 200 - 2000 µS / 2,00 - 20,00 mS
  • 0,0 - 200,0 µS / 200 - 2000 µS / 2,00 - 20,00 mS
  • 0,0 - 200,0 µS / 200 - 2000 µS / 2,00 - 20,00 mS
  • 0,0 - 200,0 µS / 200 - 2000 µS / 2,00 - 20,00 mS
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
  • 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
  • 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
  • 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
  • Precisione della conducibilità:
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • Calibrazione della conducibilità:
  • Up to 3 points
  • Up to 3 points
  • Up to 3 points
  • Up to 3 points
  • Salinità - range:
  • 0,00 - 10,00 ppt
  • 0,00 - 10,00 ppt
  • 0,00 - 10,00 ppt
  • 0,00 - 10,00 ppt
  • Salinità - risoluzione:
  • 0,10 ppt
  • 0,10 ppt
  • 0,10 ppt
  • 0,10 ppt
  • Salinità - accuratezza:
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • TDS - risoluzione:
  • 0,0 - 100,0 ppm / 100 - 1000 ppm / 0,10 - 10,00 ppt
  • 0,0 - 100,0 ppm / 100 - 1000 ppm / 0,10 - 10,00 ppt
  • 0,0 - 100,0 ppm / 100 - 1000 ppm / 0,10 - 10,00 ppt
  • 0,0 - 100,0 ppm / 100 - 1000 ppm / 0,10 - 10,00 ppt
  • TDS - accuratezza:
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • ±1% full scale
  • Range di temperatura:
  • 0...+60,0 °C
  • 0...+60,0 °C
  • 0...+60,0 °C
  • 0...+60,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,5 °C + 1 LSD (0...+50)
    ±1,0 °C + 1 LSD (50...60)
  • ±0,5 °C + 1 LSD (0...+50)
    ±1,0 °C + 1 LSD (50...60)
  • ±0,5 °C + 1 LSD (0...+50)
    ±1,0 °C + 1 LSD (50...60)
  • ±0,5 °C + 1 LSD (0...+50)
    ±1,0 °C + 1 LSD (50...60)
  • Temperatura - compensazione:
  • Automatic (ATC)
  • Automatic (ATC)
  • Automatic (ATC)
  • Automatic (ATC)
  • Alimentazione:
  • 4× AAA batteries
  • 4× AAA batteries
  • 4× AAA batteries
  • 4× AAA batteries
  • Display:
  • 4-digit double line LCD with backlight (Graphic, dot matrix 80×100 pixel)
  • 4-digit double line LCD with backlight (Graphic, dot matrix 80×100 pixel)
  • 4-digit double line LCD with backlight (Graphic, dot matrix 80×100 pixel)
  • 4-digit double line LCD with backlight (Graphic, dot matrix 80×100 pixel)
  • Conformità:
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • L×P×A:
  • 45×36×202 mm
  • 45×36×202 mm
  • 45×36×202 mm
  • 45×36×202 mm
  • Peso:
  • 0,163 kg
  • 0,163 kg
  • 0,163 kg
  • 0,163 kg
Replacement sensors