Magnesium standard solution, 1 mg/L
Magnesio, Mg, 1000 mg/L, H₂O, 100 mL
Codice catalogo REGEICCS07
Nome del fornitore: REAGECON
Magnesium standard solution, 1 mg/L
Codice catalogo REGEICCS07
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: Traceable to a NIST.
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Conf:100 mL
- Componenti:Magnesio
- Simbolo:Mg