Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Acrylamide/Bis-Acrylamide
2 varianti
Product Details & Documents
Premix of acrylamide with the common cross-linking reagent of final ratio 29:1.
  • Soluble in water
  • DNA sequencing gels and protein separation
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • J61505.AP
    Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
    Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 264.00
    SFr. 264.00
    1 * 500 mL
       SFr. 264.00
  • J61505.K2
    Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
    Acrylamide/Bisacrylamide, (37,5:1), 30% solution, colourless
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 430.00
    SFr. 430.00
    1 * 1 L
       SFr. 430.00