Waste bin, PUSH
argento, Acciaio inossidabile, 30 L, 305×540 mm
Codice catalogo 134-0508
Marketsource
Nome del fornitore: KAISER PLUS KRAFT K K
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, galvanised inner bin.
- Floor protection ring made from plastic
- Durable, black plastic hood with selfclosing access flap
Specifiche
- Ø×A:305×540 mm
- Capacità:30 L
- Colore:argento
- Materiale:Acciaio inossidabile