ContactUsLinkComponent
Sodium standard solution, NIST-3152A
Sodium standard solution, NIST-3152A
Codice catalogo PROONIST-3152A
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Sodium standard solution, NIST-3152A
Codice catalogo PROONIST-3152A
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  
Specifiche
  • Matrice:
    1% HNO₃
  • Conf:
    50 mL
  • Descrizione:
    NIST-3152A
  • Componenti:
    Sodio
  • Simbolo:
    Na
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This standard reference material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of sodium.
A unit consists of 50 ml of an aqueous solution in a high-density polyethylene bottle sealed in an aluminised bag.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.