Detergente per la pulizia manuale della vetreria in polvere, neodisher® PM 5
141-0941
- Descrizione:neodisher® PM 5
- Seq:05
- Confezione:3 kg bucket
- Conf:4
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
- Polvere per il lavaggio manuale di strumenti chirurgici e vetreria da laboratorio
- Componenti: < 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, agenti di decolorazione; >30% di fosfati
- Dosaggio: 0,5 - 2%