Environmental standards, DSJ PCB mixture, CIL
DSJ PCB mixture, unlabeled PCBs, 1 ml in isooctane, 1 mL
Codice catalogo PROOCIL-EC-4133
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Environmental standards, DSJ PCB mixture, CIL
Codice catalogo PROOCIL-EC-4133
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:1 ml in isooctane
- Conf:1 mL
- Descrizione:DSJ PCB mixture, unlabeled PCBs