Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Impurity and API standard, topiramate
Impurity and API standard, topiramate
Impurity and API standard, topiramate
PROOMM1348.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Impurity and API standard, topiramate
PROOMM1348.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Conf:
100 mg
Standard:
Reference standards
CAS No.:
97240-79-4
Descrizione:
Topiramate
Formula:
C₁₂H₂₁NO₈S
Descrizione:
Topiramate