Impurity and API standard, phenylalanine
Codice catalogo PROOMM0314.03
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mg
- Standard:Reference standards
- CAS No.:150-30-1
- Descrizione:Phenylalanine
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₉H₁₁NO₂
- Descrizione:Phenylalanine