Organic reference standards, pimozide, Ph. Eur., RS
Catalog # EDQMP1750000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Conf:150 mg
- Standard:Reference standard
- CAS No.:2062-78-4
- Descrizione:Pimozide
- Environmentally Preferable:
- Formula:C₂₈H₂₉F₂N₃O
- Descrizione:Pimozide