Pipette stand, linear
Supporto lineare universale per conservare massimo 11 pipette in posizione verticale, bianco/nero, 290×250×60 mm
Codice catalogo 613-8706
Nome del fornitore: Sartorius
Pipette stand, linear
Codice catalogo 613-8706
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
This pipette stand holds pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from benches and tables. Designed for all Sartorius mechanical and electronic pipettes, particularly for mLINE®, Proline® Plus and Proline® mechanical devices. Also compatible with other brands.
Specifiche
- Colore:bianco/nero
- Descrizione:Supporto lineare universale per conservare massimo 11 pipette in posizione verticale
- Seq:59
- L×P×A:290×250×60 mm
- Cat. No.:613-8706
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable energy certificate; ISO 14001