ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meter, handheld, GMH 3511
pH/mV/°C meter, handheld, GMH 3511
Supplier:  Greisinger
Certificates
undefined
pH/mV/°C meter, handheld, GMH 3511
Supplier:  Greisinger
Specifications
  • Catalog No:
  • GRSG605021
  • GRSG604953
  • pH - range:
  • 0,00 - 14,00
  • pH - risoluzione:
  • 0,01
  • pH - accuratezza:
  • ±0,01
  • pH - calibrazione:
  • 2-point calibration with buffer capsules (GPH 4, 7, 10)
  • mV - range:
  • −1999...+2000; −1792...+2207 mVH (based on hydrogen system, acc. to DIN 38404)
  • mV - risoluzione:
  • 0,01
  • mV - accuratezza:
  • ±0.1 % FS (mV bzw. mVH)
  • Range di temperatura:
  • −5,0...+150 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,2 °C (−5...+100 °C)
  • Temperatura - compensazione:
  • Automatic (ATC) in the operation mode "pH" if temperature probe is used (0...105 °C); otherwise manual input
  • Display:
  • LCD (two lines, 2×4 digits, 12,4 + 7 mm high)
  • Alimentazione:
  • 9 V battery, additional socket for external 10,5 - 12 V direct current power supply
  • Interfacce:
  • BNC, 2× 4 mm banana sockets for Pt1000
  • Uscite:
  • Serial interface (3,5 mm jack); analog output
  • L×P×A:
  • 71×26×142 mm
  • Peso:
  • 0,170 kg