pH tester, Checker
pH tester, Checker, with screw-type, epoxy-body electrode
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
This pocket size pH meter is supplied with a rugged, epoxy-body pH electrode.
- Large and easy to read LCD
- High accuracy with 0,01 pH resolution
- Two point fast and accurate calibration
- Secure single action on/off switch
- Usable with virtually any pH electrode
- Battery life: 3000 hours
Delivery information: Suplied with screw-type, epoxy-body pH electrode.
Documents
Specifications
- Descrizione:pH tester, Checker, with screw-type, epoxy-body electrode
- Cat. No.:39771.KT
- Peso:0,063 kg
- pH - risoluzione:0,01
- Modello:Checker
- pH - accuratezza:±0,2
- Alimentazione:2× 1,4 V batteries
- pH - range:0,00 - 14,00
- pH - calibrazione:Two point through offset and slope trimmers
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..