Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal cable lockouts, SafeLex
Universal cable lockouts, SafeLex
Nome del fornitore:   Brady
Universal cable lockouts, SafeLex
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Universal cable lockouts, SafeLex
Universal cable lockouts, SafeLex
6 varianti
Product Details & Documents
The integrated hasp and cable in these cable lockouts provide a simple way to lock out multiple electrical or valve energy isolation points.
  • Lightweight construction for easy handling, carrying and operation
  • Device comes complete with vinyl coated steel lockout cable attachment
  • Allows up to six safety padlocks for a secure lockout
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • With 1 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 73.20
    SFr. 73.20
    1 * 1 ST
       SFr. 73.20
  • With 2 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 83.60
    SFr. 83.60
    1 * 1 ST
       SFr. 83.60
  • With 2 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - SFr. 83.60
    SFr. 83.60
    1 * 1 pezzi
       SFr. 83.60
  • With 3 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 94.00
    SFr. 94.00
    1 * 1 ST
       SFr. 94.00
  • With 3 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 94.00
    SFr. 94.00
    1 * 1 ST
       SFr. 94.00
  • With 5 m cable
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 1 ST
       SFr. 105.00