Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Nome del fornitore:   EUTECH
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
Nome del fornitore:  EUTECH
Certificates
Conductivity meter, handheld, Eutech CON 450
2 varianti
Product Details & Documents
This portable conductivity meter is ideal for use in any environment. It features a durable waterproof and dustproof design with IP67 rating.
  • Large, backlit display with intuitive user-friendly icons
  • Grip-Clip™: Quickly and easily secures the electrode to a beaker or container
  • Selectable cell constant (0,10/1,00/10,0); adjustable conductivity-to-TDS factor (0,4 to 1,0)
  • Stores up to 500 data sets; easy USB or RS232 output with data cables (cables not always included)
  • Meets GLP standards: Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date
  • Can be used with two AA batteries or with optional universal power adapter (not included)
  • Built-in stand with wall-mount option allows for easy bench top measurement or storage
 : The meter is supplied with conductivity cell (K = 1,0), Grip-Clip™ and two AA batteries.
The kit additionally includes: Hard carry case, USB cable and calibration solutions.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 663-0345
  • 663-0346
  • Modello:
  • CON 450
  • CON 450
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0 - 200 mS
  • 0 - 200 mS
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,01 µS - 0,1 mS
  • 0,01 µS - 0,1 mS
  • Precisione della conducibilità:
  • ±1 % full scale
  • ±1 % full scale
  • Calibrazione della conducibilità:
  • Auto/manual; 1 point/range
  • Auto/manual; 1 point/range
  • Salinità - range:
  • 0 - 50 ppt
  • 0 - 50 ppt
  • Salinità - risoluzione:
  • 0,01
  • 0,01
  • Salinità - accuratezza:
  • ±1 % full scale
  • ±1 % full scale
  • TDS - risoluzione:
  • 0 - 200 ppt (TDS factor 1,0)
  • 0 - 200 ppt (TDS factor 1,0)
  • TDS - accuratezza:
  • ±1 % full scale
  • ±1 % full scale
  • Range di temperatura:
  • −10,0...+110,0 °C
  • −10,0...+110,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Calibrazione della temperatura:
  • Offset in 0,1 increments, ±10 °C
  • Offset in 0,1 increments, ±10 °C
  • Temperatura - compensazione:
  • Automatic or manual from −10...+110 °C
  • Automatic or manual from −10...+110 °C
  • Capacità della memoria:
  • Up to 500 data sets
  • Up to 500 data sets
  • Uscite:
  • USB, RS232
  • USB, RS232
  • Alimentazione:
  • Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
  • Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
  • Display:
  • Custom LCD with backlight
  • Custom LCD with backlight
  • Conformità:
  • IP67
  • IP67
  • L×P×A:
  • 200×83×57 mm
  • 200×83×57 mm
  • Peso:
  • 0,7 kg
  • 0,7 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 663-0345
    Conductivity meter, portable, CON 450
    Conductivity meter, portable, CON 450
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 714.00 SFr.
    714.00 SFr.
    1 * 1 KIT
       714.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0345
    Modello
    CON 450
    Intervallo di conducibilità
    0 - 200 mS
    Risoluzione della conducibilità
    0,01 µS - 0,1 mS
    Precisione della conducibilità
    ±1 % full scale
    Calibrazione della conducibilità
    Auto/manual; 1 point/range
    Salinità - range
    0 - 50 ppt
    Salinità - risoluzione
    0,01
    Salinità - accuratezza
    ±1 % full scale
    TDS - risoluzione
    0 - 200 ppt (TDS factor 1,0)
    TDS - accuratezza
    ±1 % full scale
    Range di temperatura
    −10,0...+110,0 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,5 °C
    Calibrazione della temperatura
    Offset in 0,1 increments, ±10 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatic or manual from −10...+110 °C
    Capacità della memoria
    Up to 500 data sets
    Uscite
    USB, RS232
    Alimentazione
    Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
    Display
    Custom LCD with backlight
    Conformità
    IP67
    L×P×A
    200×83×57 mm
    Peso
    0,7 kg
  • 663-0346
    Conductivity meter, portable, CON 450 Kit
    Conductivity meter, portable, CON 450 Kit
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 852.00 SFr.
    852.00 SFr.
    1 * 1 KIT
       852.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    663-0346
    Modello
    CON 450
    Intervallo di conducibilità
    0 - 200 mS
    Risoluzione della conducibilità
    0,01 µS - 0,1 mS
    Precisione della conducibilità
    ±1 % full scale
    Calibrazione della conducibilità
    Auto/manual; 1 point/range
    Salinità - range
    0 - 50 ppt
    Salinità - risoluzione
    0,01
    Salinità - accuratezza
    ±1 % full scale
    TDS - risoluzione
    0 - 200 ppt (TDS factor 1,0)
    TDS - accuratezza
    ±1 % full scale
    Range di temperatura
    −10,0...+110,0 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,5 °C
    Calibrazione della temperatura
    Offset in 0,1 increments, ±10 °C
    Temperatura - compensazione
    Automatic or manual from −10...+110 °C
    Capacità della memoria
    Up to 500 data sets
    Uscite
    USB, RS232
    Alimentazione
    Two AA batteries (included), AC adapter (optional)
    Display
    Custom LCD with backlight
    Conformità
    IP67
    L×P×A
    200×83×57 mm
    Peso
    0,7 kg
Electrode
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø×L
    Per
    Costante di cella
    Connettore
    Descrizione
    Temperatura
    Conduttanza
    Disponibilità
    Price
  • 16×144 mm
    CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
    1,0 cm⁻¹
    6-pin, 1 m cable
    Conductivity/ATC cell
    0...80 °C
    0 - 150 mS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 253.00 SFr.
    253.00 SFr.
    1 * 1 ST
       253.00 SFr.