Panni per camere bianche, B'Wipes 6000
Salvietta in poliestere a 2 veli con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
- Panno in poliestere trapuntato, a 2 veli, con bordi sigillati
- Sottoposto a lavaggio e con bordi sigillati, per garantire un grado di igiene eccellente
- Trapuntato a due veli, per il massimo assorbimento
- Ideale per il controllo delle fuoriuscite in aree critiche e per l'applicazione di una soluzione detergente/disinfettante su una superficie estesa
Frequently Bought Together