VWR®, Cuvette macro
, 340 – 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
634-1067
Cuvette macro monouso, quattro lati trasparenti.
- Percorso ottico trasparente e pulito.
- Quattro finestre per misurazioni precise
- Prodotte in condizioni di camera controllata
Progettate specificamente per la spettroscopia di fluorescenza.
:
:
:
:
:
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:2,5 – 4,5 ml
- Materiale finestra:PS
- Altezza:35 mm
- Range di misura:340 – 900 nm