Orders LinkContactUsLinkComponent
Quick-dry foam squeegee
Nome del fornitore:   PERFEX
Quick-dry foam squeegee
Nome del fornitore:  PERFEX
Certificates
Quick-dry foam squeegee
Quick-dry foam squeegee
2 varianti
Product Details & Documents
These twin-blade neoprene rubber squeegees are specifically designed for use on uneven and irregular surfaces. Features a durable polymer channel and flexible blades that quickly wipe surfaces dry. Lightweight, non-marring, and easy to clean with warm water.
  • Light weight and non-marring
  • Easy to clean with warm water
  • Easy blade change system
Resistant to water, oil, grease, detergents, sanitisers, and solvents.
Note: Not recommended for abrasive surfaces.
 : Polymer adjustable or fixed handle must be ordered separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 129-0099
    Quick-dry foam squeegee, 18”
    Quick-dry foam squeegee, 18”
    457,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 632.00
    SFr. 632.00
    1 * 1 ST
       SFr. 632.00
  • 129-0098
    Quick-dry foam squeegee, 24”
    Quick-dry foam squeegee, 24”
    609,6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.60
    SFr. 42.60
    1 * 1 ST
       SFr. 42.60
Handles
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Handle material
    Descrizione
    Handle length
    Handle colour
    Disponibilità
    Price
  • Polymer
    Adjustable handle with long connector
    86 - 157,5 cm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 110.00