Test kit, fotometrico, Durezza dell'acqua, residua, test in cuvetta LCK
Catalog # 705-3041
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Metalftaleina
- Conf:24 Tests
- Descrizione:Durezza dell'acqua, residua
- Seq:235
- Tipo:LCK427
- Per strumento:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Range di misura:0,02 - 0,6 °dH
0,1 - 2 mg/l Ca
Specifications
About this item
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C