Test kit, fotometrico, Tensioattivi, anionici, test in cuvetta LCK
HACHLCK432
: Hach
:
- Metodo chimico:Blu di metilene (MBA)
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Tensioattivi, anionici
- Tipo:LCK432
- Per strumento:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Range di misura:0,1 - 4,0 mg/l
Il metodo standard basato sui tensioattivi anionici presenta diversi inconvenienti:
*Le varie operazioni manuali sono complesse e dispendiose in termini di tempo
*L'uso di grandi volumi di solventi per l'estrazione comporta rischi per la sicurezza e l'ambiente.
*La combinazione di tempi di manipolazione lunghi, manutenzione della vetreria e smaltimento dei solventi richiede costi elevati per l'esecuzione di ogni test.
L'uso di un metodo di estrazione basato su cuvette e di un sistema di misurazione fotometrica elimina tutti questi inconvenienti, oltre a garantire risultati accurati e riproducibili.
- Facile da utilizzare
- Sicuro da maneggiare
- Risparmio
- Garanzia di risultati accurati e riproducibili
- La separazione di fase è più efficiente anche in campioni con un carico organico elevato
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C
: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1