Test kit, fotometrico, Solfuro, test in cuvetta LCK
Catalog # HACHLCK653
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Dimetil-p-fenilendiammina
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Solfuro
- Seq:271
- Tipo:LCK653
- Per strumento:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Range di misura:0,1 - 2,0 mg/l S2-
Specifications
About this item
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C
Certifications: ISO 10530-1991, DIN 38405-D26