Test kit, fotometrico, Carbonati/anidride carbonica, test in cuvetta LCK
Catalog # 705-3039
Anbieter: Hach
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Metodo chimico:Indicatore pH
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Carbonati/anidride carbonica
- Seq:210
- Tipo:LCK388
- Per strumento:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Range di misura:55 - 550 mg/l CO₂
Technische Daten
Über diesen Artikel
Pronti all'uso, per la massima sicurezza, manipolazione e valutazione fotometrica semplici, a basso impatto ambientale
- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C