ContactUsLinkComponent
Disposable paper cups, PE
Disposable paper cups, PE
Codice catalogo 213-1098
Nome del fornitore:  NEOLAB
undefined
Disposable paper cups, PE
Codice catalogo 213-1098
Nome del fornitore:  NEOLAB
Specifiche
  • Capacità:
    200 ml
  • Colore:
    bianco
  • Altezza:
    95 mm
  • Ø est.:
    70 mm
  • Conf:
    100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These paper cups feature a PE coating that prevents moisture penetration of the cup with moisture or humidity.
  • Polyethylene is compostable
  • Food safe
Ideal for food applications. Also suitable for filling, measuring, reviewing or mixing of the liquids or powders.