ContactUsLinkComponent
Mca-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Arg-Arg-NH₂ trifluoroacetate salt peptide
Mca-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Arg-Arg-NH₂ trifluoroacetate salt peptide
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Certificati
Mca-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Arg-Arg-NH₂ trifluoroacetate salt peptide
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Specifiche
  • CAS No.:
    438625-61-7
  • Condizioni di conservazione:
    -20±5 °C
  • Protein/peptide name:
    Mca-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Arg-Arg-NH₂ Trifluoroacetate salt Peptide
  • Formula molecolare:
    C₈₆H₁₂₅N₂₇O₂₉